Läs mer
Poly(vinylacetat), ca. MW 100 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10523361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523361 500 g Glasflaska 500g
1 options
Produktkod. 10523361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183265000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl acetate)
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 101600
CAS 9003-20-7
Fysisk form Pärlor
Molekylformel (C4H6O2)n
Linjär formel [-CH2CH(O2CCH3)-]n
MDL-nummer MFCD00084457
Densitet 1.1800g/mL
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
Kvantitet 500 g
InChI-nyckel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OC(-*)C-*
IUPAC-namn etenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning Max 5%.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.