Läs mer
Poly(vinylacetat),∽ MW 170 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10409670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10409670 25 g Glasflaska 25g
10614882 500 g Glasflaska 500g
10604882 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10409670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-20-7
Molekylformel (C4H6O2)n
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00084457
InChI-nyckel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-namn etenylacetat
LEDER CC(=O)OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl acetate)
Namnnotering Average M.W. 170.000
Fysisk form Pärlor
Linjär formel [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 4% max.
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.