Läs mer
Poly(vinylalkohol), 87,0-89,0 % hydrolyserad, MW ca. 13 000-23 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15274208 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15274208 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15274208 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180300010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl alcohol)
Färg Gul till brun
Namnnotering 88 % hydrolyserat, genomsnittlig MW 22 000
pH 4,5 till 6,5 (4% aq.sol)
CAS 9002-89-5
Fysisk form Vätska efter smältning
Smältpunkt 230,0 °C till 240,0 °C
Aska 1% max. (som Na2O)
Molekylformel (C2H4O)n
Linjär formel [-CH2CH(OH)-]n
MDL-nummer MFCD00081922
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten.
Kvantitet 1 kg
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(-*)C-*
IUPAC-namn etenol
Molekylvikt (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Procent renhet 87,0 till 89,0 mol (grad hydrolys)
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning Max 5%.
Förpackning Plastflaska
Viskositet 3,0–3,7 mPa.s (20 °C, 4 % vattenlösning)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.