Läs mer
Poly(vinyl alcohol), 95% hydrolyzed, average M.W. 95000, ACROS Organics™
Produktkod. 10183910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10183910 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10183910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183290250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl alcohol)
Färg White to Cream
Namnnotering 95% Hydrolyzed, Average M.W. 95000
CAS 9002-89-5
Fysisk form Granular Powder
Aska 0.9% max.
Molekylformel (C2H4O)n
Linjär formel [-CH2CH(OH)-]n
MDL-nummer MFCD00081922
Merck Index 15, 7706
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(-*)C-*
IUPAC-namn ethenol
Molekylvikt (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Procent renhet 95.5 to 96.5% (degree of hydrolysis)
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass bottle
Viskositet 27 to 31 mPa·s (20°C, 4% aq. sol.)