Läs mer
Poly(vinylalkohol), 98,0–98,8 % hydrolyserat, M.W. cirka 31 000–50 000
Produktkod. 15215968 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15215968 100 g 100g
15295958 1 kg 1kg
15205968 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15215968 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178971000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Indikator | CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn etenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl alcohol)
Smältpunkt 230,0 °C till 240,0 °C
pH 5,0 till 7,0 (4 % vattenlösning)
Infrarött spektrum Autentisk
Linjär formel [-CH2CH(OH)-]n
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,7706
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten.
Viskositet 5,5–6,6 mPa.s (20 °C, 4 % vattenlösning)
Procent renhet 98.0-98.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.