Läs mer
Poly(vinyl alcohol), 98.0%-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 50,000-85,000
Produktkod. 15295968 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
Produktkod. 15295968
Brand: Thermo Scientific Acros 183380025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn etenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl alcohol)
Smältpunkt 230.0°C to 240.0°C
pH 5.0 to 7.0 (4% aq. soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel [-CH2CH(OH)-]n
Kvantitet 2.5 kg
Merck Index 15,7706
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Viskositet 9-11 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Procent renhet 98%-98.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.