Läs mer
Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, average M.W. 16000, ACROS Organics™
Produktkod. 10032420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10032420 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10032420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183300250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn ethenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl alcohol)
Färg White
Fysisk form Powder or Granules
Aska 1% max.
Linjär formel [-CH2CH(OH)-]n
Merck Index 15, 7706
Kvantitet 25 g
Procent renhet 98% min. (degree of hydrolysis)
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass bottle
Viskositet 6mPa·s (20°C 4% aq. solution)