Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly(vinyl alcohol) |
| CAS | 9002-89-5 |
| Molekylformel | (C2H4O)n |
| Linjär formel | [-CH2CHOH-]n |
| MDL-nummer | MFCD00081922 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI-nyckel | IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC(-*)C-* |
| Visa mer |