Läs mer
Poly (vinylalkohol), 88 % hydrolyserad, genomsnittlig MW. 20000-30000
Produktkod. 10083963 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10083963 25 g Plastflaska -
10711244 500 g Plastflaska 500g
10276983 1 kg Plastflaska 1kg
11966971 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10083963 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396760250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn etenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl alcohol)
Färg Vitt till gult
pH 4,5 till 6,5 (4 % vattenlösning)
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 160,0 °C till 240,0 °C
Aska 90% (Na2O) max.
Linjär formel [-CH2CH(OH)-]n
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten.
Kvantitet 25 g
Procent renhet 87,0 till 89,0 % (grad hydrolys)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Viskositet 3,5 till 4,5 cP (4 % vattenlösning, 20 °C), Brookfield
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.