Läs mer
Poly(vinylklorid), karboxylerad, medel. MW220000, medelvärde karboxylhalt 1,8 viktprocent, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10183960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10183960 250 g Glasflaska 250g
10573741 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10183960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183312500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25702-80-1 | (C2H3R)n | 134.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25702-80-1
Molekylformel (C2H3R)n
Molekylvikt (g/mol) 134.56
MDL-nummer MFCD00084460
InChI-nyckel SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride
PubChem CID 3080734
IUPAC-namn kloroeten; prop-2-ensyra
LEDER *-CC(-*)[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(vinyl chloride), carboxylated
Färg Vitt
Fysisk form Amorft pulver
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, carbon disulfide, mek, thf
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.