Läs mer
Poly(vinyl Cinnamate) ( average Mn 40,000, powder), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly(vinyl Cinnamate) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-3-11(2)15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/b10-9+ |
| Formel vikt | 204.115 |