Läs mer
Poly(vinyl formal)
Produktkod. 11339688
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339688 25 g 25g
11359688 100 g 100g
11349688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044190.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-33-2 | (C5H8O2)n | 100.12 g/mol
Det används vid onormal sorption och pervaporering av vattenhaltiga organiska blandningar av poly(vinylacetal)membran. Poly(vinylformal) används huvudsakligen i tre allmänna tillämpningar trådbeläggningar, ytbeläggningar och lim. Den första och omfattande tillämpningen av poly(vinylformal) är vid tillverkning av en seg, självhäftande och värmebeständig trådemalj.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-33-2
Molekylformel (C5H8O2)n
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00084463
InChI-nyckel DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly vinyl formal, ethenyloxy methoxy ethene, polyvinyl formal, ethene, 1,1'-methylenebis oxy bis-, homopolymer, vinyloxymethoxyethylene, methylene glycol divinyl ether, 1,1'-methylenebisoxy bisethene, ethene,1,1'-methylenebis oxy bis-9ci
PubChem CID 165717
IUPAC-namn etenoximetoxieten
LEDER *-CC1CC(-*)OCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (vinyl formal)
Fysisk form Granulär/pulver
Densitet 1.23 g/mL
Löslighetsinformation Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.