Läs mer
Poly(vinylbensylklorid), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336189
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336189 2 g 2g
11374718 10 g 10g
11364718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043067.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9080-67-5 | −[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Inom vetenskaplig och pedagogisk forskning. Vid syntes av polymerstödda reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9080-67-5
Molekylformel −[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
MDL-nummer MFCD00135445
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (vinylbenzyl chloride)
Fysisk form Fast
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 2 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.