Läs mer
Poly(vinylidenfluorid)
Produktkod. 11375168
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375168 500 g 500g
11385168 2 kg 2kg
11365168 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044080.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 24937-79-9 | (C2H2F2)n | NaN g/mol
Poly(vinylidenfluorid) är användbar i beläggningar, film, filterduk, instrumentfoder, filtreringsmembran, pumpdelar, foder och ventiler. Det används också som material för givare i enheter som hörlurar, mikrofoner och ljuddetektorer. Det är också viktigt för piezoelektriska och elektrostriktiva tillämpningar. Dessutom är det användbart för monofilament fiskelinor som ersätter nylon monofilament. Det fungerar som ett standardbindemedel som används vid tillverkning av kompositelektroder för litiumjonbatterier. Den fungerar som en högklassig isolator för ledningar, nanomaterial och trycksensorer. Det används för att tillverka filter som används för att förbereda prover för högpresterande vätskekromatografi och andra avancerade analytiska tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24937-79-9
Molekylformel (C2H2F2)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00084470
InChI-nyckel BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylidene fluoride, 1,1-difluoroethylene, ethene, 1,1-difluoro, vinylidene difluoride, pvdf, genetron 1132a, ethylene, 1,1-difluoro, halocarbon 1132a, poly vinylidene fluoride, kynar
PubChem CID 6369
ChEBI CHEBI:82550
IUPAC-namn 1,1-difluoreten
LEDER FC(F)(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (vinylidene fluoride)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 155 °C till 160 °C
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i organiska ester, dimetylacetamid och aminer. Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.