Läs mer
Poly(vinylidenfluorid)
Beskrivning
Poly(vinylidenfluorid) är användbar i beläggningar, film, filterduk, instrumentfoder, filtreringsmembran, pumpdelar, foder och ventiler. Det används också som material för givare i enheter som hörlurar, mikrofoner och ljuddetektorer. Det är också viktigt för piezoelektriska och elektrostriktiva tillämpningar. Dessutom är det användbart för monofilament fiskelinor som ersätter nylon monofilament. Det fungerar som ett standardbindemedel som används vid tillverkning av kompositelektroder för litiumjonbatterier. Den fungerar som en högklassig isolator för ledningar, nanomaterial och trycksensorer. Det används för att tillverka filter som används för att förbereda prover för högpresterande vätskekromatografi och andra avancerade analytiska tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly (vinylidene fluoride) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 155°C to 160°C |
| Löslighetsinformation | Soluble in organic esters,dimethylacetamide and amines. Insoluble in water. |
| Kvantitet | 2 kg |
| Odör | Odorless |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.