Läs mer
Buerkle™ Polyacetal slangklämmor
Produktkod. 10033513 Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
10 till 11 mm
11 till 12 mm
12 till 14 mm
13 till 15 mm
15 till 17 mm
17 till 19 mm
18 till 20 mm
20 till 22 mm
23 till 25 mm
6 till 6,5 mm
9 till 10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10033513
Brand: Buerkle™ 86780025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa Buerkle™ Polyacetalslangklämmor för att klämma fast på slangen för en säker och säker passform.
  • Slangklämmor av polyacetal (POM)
  • Finns i olika diametrar
  • POM är vit, steriliserbar, rostar inte, permanent elastisk och hygienisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyacetal
För användning med Slangar
Förpackningsmängd 10 Pc./Pk.
Slangstorlek 23 till 25 mm
Färg Vitt
Produkttyp Slangklämma