Läs mer
Buerkle™ Polyacetal slangklämmor
Produktkod. 10163042 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Slangstorlek:
10 till 11 mm
11 till 12 mm
12 till 14 mm
13 till 15 mm
15 till 17 mm
17 till 19 mm
18 till 20 mm
20 till 22 mm
23 till 25 mm
6 till 6,5 mm
9 till 10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
10163042 17 till 19 mm Paket med 10
10382482 6 till 6,5 mm Paket med 10
10054083 9 till 10 mm Paket med 10
10591954 10 till 11 mm Paket med 10
10696453 11 till 12 mm Paket med 10
10542403 12 till 14 mm Paket med 10
10347752 13 till 15 mm Paket med 10
10275872 15 till 17 mm Paket med 10
10616843 18 till 20 mm Paket med 10
10001922 20 till 22 mm Paket med 10
10033513 23 till 25 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10163042 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 86780019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa Buerkle™ Polyacetalslangklämmor för att klämma fast på slangen för en säker och säker passform.
  • Slangklämmor av polyacetal (POM)
  • Finns i olika diametrar
  • POM är vit, steriliserbar, rostar inte, permanent elastisk och hygienisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyacetal
För användning med Slangar
Förpackningsmängd 10 Pc./Pk.
Slangstorlek 17 till 19 mm
Färg Vitt
Produkttyp Slangklämma