Beskrivning
- Slangklämmor av polyacetal (POM)
- Finns i olika diametrar
- POM är vit, steriliserbar, rostar inte, permanent elastisk och hygienisk.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyacetal |
| För användning med | Slangar |
| Förpackningsmängd | 10 Pc./Pk. |
| Slangstorlek | 15 till 17 mm |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Slangklämma |