Läs mer
Buerkle™ Polyacetal slangklämmor
Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
10 till 11 mm
11 till 12 mm
12 till 14 mm
13 till 15 mm
15 till 17 mm
17 till 19 mm
18 till 20 mm
20 till 22 mm
23 till 25 mm
6 till 6,5 mm
9 till 10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Slangklämmor av polyacetal (POM)
- Finns i olika diametrar
- POM är vit, steriliserbar, rostar inte, permanent elastisk och hygienisk.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyacetal |
| För användning med | Slangar |
| Förpackningsmängd | 10 Pc./Pk. |
| Slangstorlek | 10 till 11 mm |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Slangklämma |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur