Läs mer
Quickfit™ Ledklämmor av polyacetal
Produktkod. 11901538
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Mynta
Ockra
Orange
Rött
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11901538 Klart Paket med 10
11991528 Blått Paket med 10
11981528 Gult Paket med 10
11920955 Rött Paket med 10
10796461 Violett Paket med 10
11911538 Orange Paket med 10
10101460 Ockra Paket med 10
10488960 Mynta Paket med 10
12029072 Brun Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11901538 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer KC24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.40 SEK
    504.66 SEK / Paket med 10
    Save 188.74 SEK
    27% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyacetal för styrka och styvhet. Quickfit™ Polyacetalklämmor för koniska fogar är utformade för att säkra motsvarande Quickfit™ glasvaror med koniska fogar.
  • Enkel fastsättning och borttagning av klämmor
  • Minskar behovet av traditionell fastspänning
  • Tål temperaturer upp till 80 °C
  • Färgkodade storlekar för snabb identifiering
Spezifikation
Kvantitet 10/Pk.
Typ Ledklämma
Material Polyacetal
För användning med (utrustning) Glasvaror med koniska fogar
Storlek Fog Storlek 24/29
Färg Klart
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.