Läs mer
Quickfit™ Ledklämmor av polyacetal
Beskrivning
Tillverkad av polyacetal för styrka och styvhet. Quickfit™ Polyacetalklämmor för koniska fogar är utformade för att säkra motsvarande Quickfit™ glasvaror med koniska fogar.
- Enkel fastsättning och borttagning av klämmor
- Minskar behovet av traditionell fastspänning
- Tål temperaturer upp till 80 °C
- Färgkodade storlekar för snabb identifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Ledklämma |
| Material | Polyacetal |
| För användning med (utrustning) | Glasvaror med koniska fogar |
| Storlek | Fog Storlek 14/23 |
| Färg | Gult |