Läs mer
Koflo Omonterad In-Line Statiska blandare
Produktkod. 11754109 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11754109 121 mm Paket med 10
11792653 127 mm Paket med 10
11744109 152 mm Paket med 10
11764109 241 mm Paket med 10
11774109 254 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11754109 Leverantör Koflo Leverantörsnummer 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omonterad In-Line Statiska blandare kan användas med alla standardslangar som har samma slang-ID som elementets OD som anges i tabellen.
  • They work well with flexible tubing.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (engelska) 4.8 in.
Längd (metrisk) 121 mm
Typ Unmounted In-line Mixer