Läs mer
Koflo Omonterad In-Line Statiska blandare
Produktkod. 11764109 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11764109
Brand: Koflo 0466716
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omonterad In-Line Statiska blandare kan användas med alla standardslangar som har samma slang-ID som elementets OD som anges i tabellen.
  • De fungerar bra med flexibla slangar.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 241 mm
Typ Omonterad in-line mixer