Läs mer
Koflo Omonterad In-Line Statiska blandare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- De fungerar bra med flexibla slangar.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 254 mm |
| Typ | Omonterad in-line mixer |