Läs mer
Koflo Omonterad In-Line Statiska blandare
Produktkod. p-8004461 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11754109
Brand: Koflo 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omonterad In-Line Statiska blandare kan användas med alla standardslangar som har samma slang-ID som elementets OD som anges i tabellen.
  • They work well with flexible tubing.
Specifications
Diameter (engelska) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (engelska) 4.8 in.
Längd (metrisk) 121 mm
Typ Unmounted In-line Mixer