Läs mer
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Längd (metrisk):
125 mm
Separationsintervall:
pH 3 to 10
pH 3 to 6
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Gel Procent | 5% |
| Gel Tjocklek | 0.65 mm |
| Gel typ | IEF |
| Produkttyp | Homogeneous Page |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | pH 3 to 10 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Längd (metrisk) Gel | 125 mm |
| Bredd (metrisk) Gel | 125 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SERVALYT(TM) PRECOTES(TM) Wide Range pH 3-10
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.