Läs mer
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Product Code. 11457883
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk) Gel:
125 mm
245 mm
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Gel Unit Size
11457883 125 mm Varje
11447883 245 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11457883 Supplier Serva Electrophoresis™ Supplier No. 4287402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifications
Gel Procent 5%
Gel Tjocklek 0.65 mm
Gel typ IEF
pH-intervall 3 to 6
Separering av Protein
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) Gel 125 mm
Bredd (metrisk) Gel 125 mm
Produkttyp Homogeneous Page
compliance-icons
Product Identifier
  • SERVALY PRECOTES Range pH 3 - 6
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide