Läs mer
Palintest™ Fyrkantigt rör av polyakrylat
Produktkod. 11913787
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11913787 10 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 11913787 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer PT521/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Palintest™ komparator
De Palintest™ komparator med utbytbara färgskivor är enkel att använda. Lägg bara till reagenstabletten till testprovet, placera i komparatorn och matcha mot lämplig skiva.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Polyakrylat
Förpackning 5 Pack
Kvantitet 5-pack
Diameter (metrisk) 13.5 mm
Produkttyp Provrör