Läs mer
polyakrylnitril, MP Biomedicals
Produktkod. 11478195 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478195 5 g 5ml
1 options
Produktkod. 11478195 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521753805
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Molekylformel C3H3N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC#N
IUPAC-namn prop-2-enenitril
Molekylvikt (g/mol) 53.064
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217