Läs mer
Sperian™ Förankringssling av polyamid
Produktkod. 12604993
Change view
Längd (metrisk):
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12604993 1 m Varje
1 options
Produktkod. 12604993 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1008362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.25 SEK
    113.46 SEK / Paket med 1
    Save 143.79 SEK
    55% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000
Mått (L x B) 1 m x 25 mm
För användning med (utrustning) Används med personlig fallskydd för arbete på låg nivå
Vikt (metrisk) 0.105kg
Bredd (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1 m
Material Polyamid
Produkttyp Anchorage Sling