Läs mer
Sperian™ Förankringssling av polyamid
Produktkod. 12684983
Change view
Längd (metrisk):
0.6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12684983 0.6 m Varje
1 options
Produktkod. 12684983 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1008360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.05 SEK
    89.62 SEK / Paket med 1
    Save 121.43 SEK
    57% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000
Mått (L x B) 0.6 m x 25 mm
För användning med (applikation) Titan webbing förankringssling anpassar sig till ett brett utbud av förankringspunkter.
Vikt (metrisk) 0.08kg
Bredd (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 0.6 m
Material Polyamid
Produkttyp Anchorage Sling