Läs mer
Buerkle™ Elektroledande stoppkran av polyamid
Produktkod. 11981451 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Polyamid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11981451 Polyamid Varje
1 options
Produktkod. 11981451 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 05251100
I lager
Buerkle™ Elektroledande kran av polyamid är en tapp lämplig för lösningsmedel.
  • Med utloppsvinkel och vridbar pip som förhindrar dropp
  • Med avsmalnande pip för flaskor med smala öppningar med en diameter från 6 till 8 mm
  • Mediakontaktande delar PA ledande till elektricitet och PTFE
  • Levereras med PA-adapter som leder till el för 3/4 tum innergänga
  • Tättslutande för fullständig tätning
  • Särskilt lätt
  • Med kopplingsmutter, garanterad vertikal position av kranen
  • Trycktålig upp till 2 bar vid °20 C (utan utloppsfäste och genomföring)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Elektroledande avstängningskran
Material Polyamid
Längd (metrisk) 150 mm
För användning med (applikation) Solvents
För användning med (utrustning) Nearly all commercially available canisters and barrels with 0.75 in. outer threads or (with the supplied adapter) 0.75 in. inner threads
Inkluderar Polyamidadapter
Färg Black