Läs mer
Scilabub™ Skyddshandskar av polyamidfiber
Produktkod. 11893841
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 11893841
Brand: Scilabub™ GAU/NL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Nomex™ värmebeständiga handskar av polyamid är resistenta till °260 C (arbetstemperatur, endast torr värme) med stickad tygkonstruktion för extra komfort.
  • Värmebeständig (260 °C arbetstemperatur, endast torr värme)
  • Låg värmeledningsförmåga
  • Asbestfri
  • Dubbel tjocklek
  • Stickat tyg för komfort
  • Krymper eller smälter inte
  • Opåverkad av tvätt
  • Slitstark
  • Överensstämmer med EN 388: 1 X 4 X och EN 407: 4 1 3 0 1 X
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märke
Klassificering EN 420
Färg Rött
Material Aramidfiber
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Skyddshandskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Motståndskraftig mot Värme
Längd (metrisk) 52 cm