Läs mer
Scilabub™ Skyddshandskar av polyamidfiber
Produktkod. 12302239
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12302239 Intermediär 1 par
12921185 Liten 1 par
11893841 Betydande 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12302239 Leverantör Scilabub™ Leverantörsnummer GAU/NM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2824.69 SEK
    2261.19 SEK / 1 par
    Save 563.50 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Dessa Nomex™ värmebeständiga handskar av polyamid är resistenta till °260 C (arbetstemperatur, endast torr värme) med stickad tygkonstruktion för extra komfort.
  • Värmebeständig (260 °C arbetstemperatur, endast torr värme)
  • Låg värmeledningsförmåga
  • Asbestfri
  • Dubbel tjocklek
  • Stickat tyg för komfort
  • Krymper eller smälter inte
  • Opåverkad av tvätt
  • Slitstark
  • Överensstämmer med EN 388: 1 X 4 X och EN 407: 4 1 3 0 1 X
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märke
Färg Rött
Material Polyamid
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Skyddshandskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Motståndskraftig mot Värme, kemisk
Längd (metrisk) 52 cm