Läs mer
Polyamid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11378259 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378259 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11378259 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0209602
Specifikationer
CAS 63428-83-1
Molekylformel C18H35N3O3
Kvantitet 250 g
Synonym polyamide, polyamide without fluorescence
InChI-nyckel HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 341.50
PubChem CID 71311215