Läs mer
Cytiva Nät för C 10 och AC 10
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med:
C 10 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- För användning med C 10-kolonner
- Tillverkad av polyamid och polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nät för C 10 och AC 10 |
| Beskrivning | Resistent mot vattenlösningar och lösningsmedel som används vid vätskekromatografi |
| För användning med | C 10 kolumner |
| Material | Polyamid, polypropen |