Läs mer
Socorex™ Laboratoriepipettställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt lämpad för enkel- och flerkanalspipetter och makropipetter.
- Ta emot alla Calibra™ och Acura™ modeller
- Finns i pastellfärger
- Tillverkad av lättstädad polyamid och polykarbonatmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Arbetsstation |
| Beskrivning | Modell 340 pipettställ |
| Håller | En- och flerkanalspipetter |
| Positioner | 3 |