Läs mer
Socorex™ Laboratoriepipettställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt lämpad för enkel- och flerkanalspipetter och makropipetter.
- Ta emot alla Calibra™ och Acura™ modeller
- Finns i pastellfärger
- Tillverkad av lättstädad polyamid och polykarbonatmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universal arbetsstation |
| Beskrivning | Modell 337 Universal Work Station |
| Håller | Enkanaliga mikropipetter |
| Positioner | 7 |