Läs mer
Sperian™ Förankringssling av polyamid
Produktkod. 12662793
Change view
Längd (metrisk):
1.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12662793 1.5 m Varje
1 options
Produktkod. 12662793 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1002919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.95 SEK
    181.14 SEK / Paket med 1
    Save 237.81 SEK
    56% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000
För användning med (applikation) Selen tillåter en pålitlig förankringspunkt för att säkerställa full säkerhet.
Vikt (metrisk) 0.25kg
Längd (metrisk) 1.5 m
Material Polyamid
Produkttyp Webbing Anchorage Sling