Läs mer
Polyanetolsulfonsyra natriumsalt, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | (250)n |
| Kvalitet | Reagens |
| Fysisk form | Fast |