Läs mer
Polyanetolsulfonsyra natriumsalt, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456322 500 g 500g
11426322 5 g 5g
11436322 25 g 25g
11446322 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11456322 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210292390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41015.00 SEK
    39072.38 SEK / 500g
    Save 1942.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 52993-95-0
Molekylformel (C10H11O4SNa)n
MDL-nummer MFCD00148427
Synonym sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Formel vikt (250)n
Kvalitet Reagens
Fysisk form Fast