Läs mer
Polyanilin, smaragdbas, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359198 1 g 1g
11349198 5 g 5g
11356119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11359198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042581.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Konduktiv polymer
Konduktiv polymerPolyanilin används i kemiska ångsensorer, superkondensatorer och biosensorer. Det är också användbart för tillverkning av elektriskt ledande garn, antistatiska beläggningar, elektromagnetisk skärmning, flexibla elektroder och tryckta kretskort. Vidare används den i antistatiska och ESD-beläggningar och korrosionsskydd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25233-30-1
Molekylformel (C12H10N2)x(C12H8N2)y
MDL-nummer MFCD00241446
LEDER *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyaniline
Färg Brun
Namnnotering Emeraldine base
Fysisk form Pulver
Smältpunkt >200°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Kvantitet 1 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.