Läs mer
Polyaniline, emeraldine salt from p-toluenesulfonic acid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360268
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360268 250 g 250g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11360268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043683.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Polyaniline is used in chemical vapor sensors, supercapacitors and biosensors. It is also useful for manufacture of electrical conducting yarns, antistatic coatings, electromagnetic shielding, flexible electrodes and printed circuit board. Further, it is used in antistatic and ESD coatings and corrosion protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25233-30-1
Molekylformel (C12H10N2)x(C12H8N2)y
MDL-nummer MFCD00241446
LEDER *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyaniline
Färg Green
Namnnotering Emeraldine salt from p-toluenesulfonic acid
Fysisk form Powder
Smältpunkt >300°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Kvantitet 250 g