Läs mer
Heidolph™ PolyBlock för 3 x 28 mm reagensflaskor
Produktkod. 11302773 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
StarFish Multi-Experiment Workstation
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11302773 StarFish Multi-Experiment Workstation Varje
1 options
Produktkod. 11302773 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058002500
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PolyBlock som innehåller tre 28 mm reagensflaskor för användning med StarFish Multi-experiment arbetsstation.
Tillsammans med StarFish bottenplattan är PolyBlocks bland grundelementen i helheten StarFish Arbetsstation. PolyBlocken är fästsegment som kan kombineras för reaktionskärl av olika storlekar (upp till 5 olika insatser pr. StarFish system).
  • Kemikaliebeständigt fästsegment rymmer upp till 3 reagenskärl med en diameter på 28 mm
  • Segmentet är lämpligt för uppvärmning av temperaturer upp till 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) StarFish Multi-Experiment Workstation
Håller 3 x 28 mm reagensflaskor
Material Aluminium