Läs mer
Polybutylene Terephthalate Cyclic Pentamer (Cyclopentakis(1,4-butylene Terephthalate)), Mikromol™
Beskrivning
Polybutylene Terephthalate Cyclic Pentamer (Cyclopentakis(1,4-butylene Terephthalate))
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polybutylene Terephthalate Cyclic Pentamer |
| CAS | 82298-33-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Polybutylene Terephthalate Cyclic Pentamer |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C60 H60 O20 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3,8,15,20,27,32,39,44,51,56-Decaoxahexacyclo[56.2.2.210,13.222,25.234,37.246,49]heptaconta-10,11,12,22,23,24,34,35,36,46,47,48,58,60,61-pentadecaene-2,9,14,21,26,33,38,45,50,57-decone, 3,8,15,20,27,32,39,44,51,56-Decaoxahexacyclo[56.2.2.210,13.222,25.234,37.246,49]heptaconta-10,12,22,24,34,36,46,48,58,60,61,63,65,67,69-pentadecaene-2,9,14,21,26,33,38,45,50,57-decone (9CI), Cyclopentakis(1,4-butylene Terephthalate), Polybutylene Terephthalate Cyclic Pentamer, PBT Cyclic Pentamer |
| InChI formel | InChI=1S/C60H60O20/c61-51-41-11-13-43(14-12-41)53(63)73-33-3-4-35-75-55(65)45-19-21-47(22-20-45)57(67)77-37-7-8-39-79-59(69)49-27-29-50(30-28-49)60(70)80-40-10-9-38-78-58(68)48-25-23-46(24-26-48)56(66)76-36-6-5-34-74-54(64)44-17-15-42(16-18-44)52(62)72-32-2-1-31-71-51/h11-30H,1-10,31-40H2 |
| LEDER | O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCCCOC(=O)c5ccc(cc5)C(=O)OCCCCOC(=O)c6ccc1cc6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1101.11 |
| Visa mer |