Läs mer
Polykarbamat, TRC
Produktkod. 30424248
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424248 10 mg
30417744 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424248 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69896010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64440-88-6
Molekylformel C10 H18 N4 S8 Zn2
Molekylvikt (g/mol) 581.61
Synonym Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di- (9CI), Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]dizinc, Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Bis-Dithane, Bisdimethyldithiocarbamoyl zinc ethylenebis(dithiocarbamate), Polycarbamate, TOC 3204, TOC 3204F
IUPAC-namn dimetylkarbamotioylsulfanyl-[2-(dimetylkarbamottioylsulfanylzinciosulfanylcarbothioylamino)etylkarbamothioylsulfanyl]zink
LEDER CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)NCCNC(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polycarbamate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S4.2C3H7NS2.2Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;2*1-4(2)3(5)6;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);2*1-2H3,(H,5,6);;/q;;;2*+2/p-4
Formel vikt 577.788