Läs mer
HUBER Badkar av polykarbonat
Produktkod. 10744826
Change view
Modell:
106 A
108 A
110 A
112 A
118 A
130 A
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10744826 118 A Varje
10112214 106 A Varje
10131085 108 A Varje
10744636 110 A Varje
10666137 112 A Varje
10374245 130 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10744826 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 30526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8330.00 SEK
    6787.89 SEK / Paket med 1
    Save 1542.11 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
En rad polykarbonatbad i olika kapaciteter
Badkar av polykarbonat
Specifikationer
Beskrivning Bad
Material Polykarbonat
Modell 118 A