Läs mer
Thermo Scientific™ Polykarbonat flaska montering
Kapacitet:
36 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Polykarbonatflaska, 36mL, för användning i centrifug, förpackning om 2
Polykarbonatflaska, 36mL
För användning i centrifuger
Specifikationer:
Fyllningsvolym: 26,3ml
Maxhastighet: 50 000 rpm
Max RCF: 266 000 xg
Inkluderar tätningsförslutning i aluminium.
Paket med 2 st
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 36 ml |
| För användning med (utrustning) | Fiberlite Rotor F50L-8x39 |
| Antal per förpackning | 2 |