Läs mer
Tenak™ Polykarbonatboxar för kryogen förvaring, 50 mm box
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Celler (25)
Celler (81)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Beskrivning
- För användning i frysar med flytande kväve
- Inkludera ventilation och dräneringshål
- Staplingsbar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Diverse |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | Kryogen lagring |
| För användning med (utrustning) | Frys för flytande kväve |
| Håller | Celler (81) |
| Inkluderar | 4/Pk. |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Tål temperatur (metrisk) | −196 till 121 °C |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 53 mm |