Läs mer
Tenak™ Polykarbonatboxar för kryogen förvaring, 50 mm box
Produktkod. p-9281130 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Celler (25)
Celler (81)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Produktkod. 15260584
Brand: Tenak™ TE22400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Box med en framåtlutande bas, hög kontrast och tryckt indexering på det genomskinliga locket för att säkerställa snabb visuell orientering.
  • För användning i frysar med flytande kväve
  • Inkludera ventilation och dräneringshål
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Rött
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) Kryogen lagring
För användning med (utrustning) Frys för flytande kväve
Håller Celler (25)
Inkluderar 8/Pk.
Tube Array 5 x 5
Tål temperatur (metrisk) −196 till 121 °C
Mått (L x B x H) 76 x 76 x 53 mm